Läs mer
Miele Professional™ Insats 1/4 för Laboratoriediskmaskin
Produktkod. 10282641 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10282641 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10282641 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12667340
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sätt i E 103/1 för optimal belastning av provrör upp till 12 x 75 mm.
  • Lämplig för upp till 200 provrör
  • uppdelad i 6 ytor
  • maskvidden är 8 x 8 mm
  • inklusive lock A 13
  • För användning med PG8583, PG8593
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mesh korg
Modell En 13
För användning med (utrustning) Övre eller nedre korgar
Djup (metriskt) 320 mm
Höjd (metrisk) 102 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Kvantitet 1 vardera