Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 10716681 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10716681 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10716681 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12667370
Beräknad leverans: 08-12-2026
Insats E 104/1 för optimal laddning av provrör upp till 12 x 105 mm
  • Lämplig för 200 provrör
  • maskvidden är 8 x 8 mm
  • inklusive lock A 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Insert, Quarter
Modell E 104/1
För användning med (utrustning) Provrör upp till 12 x 105 mm
Djup (metriskt) 320 mm
Höjd (metrisk) 132 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Kvantitet 1 vardera