Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 10605291 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10605291 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10605291 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12667380
Beräknad leverans: 03-02-2027
Insats E 105/1 för optimal laddning av provrör upp till 12 x 165 mm
  • Lämplig för 200 provrör
  • maskvidden är 9 x 9 mm
  • inklusive lock A 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Insert, Quarter
Modell E 105/1
För användning med (utrustning) Nedre korgar
Djup (metriskt) 320 mm
Höjd (metrisk) 192 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Kvantitet 1 vardera