Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 430 x 195 x 186 mm
Beskrivning
- Utrustad med 10 fjäderkrokar x 175 mm höjd & 16 x 105 mm höjd
- Avståndet mellan fjäderkrokarna är ca. 60 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sätt in, hälften |
| Modell | E 106 |
| För användning med (utrustning) | Bredhalsade glasvaror, måttbägare, etc |
| Inkluderar | 10 stora fjäderkrokar x 175mm höjd (avstånd mellan fjäderkrokar är ca 60mm) |
| Djup (metriskt) | 430 mm |
| Höjd (metrisk) | 186 mm |
| Bredd (metrisk) | 195 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |