Beskrivning
- Lämplig för 10 glasbägare mellan 250 - 600 ml
- utrustad med 10 x 3 stag
- För användning underkorg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sätt in, hälften |
| Modell | E 110 |
| För användning med (utrustning) | 10 bägare, 250 till 600 ml |
| Djup (metriskt) | 460 mm |
| Höjd (metrisk) | 175 mm |
| Bredd (metrisk) | 230 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?