Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 10458922 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10458922 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10458922 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12667390
Beräknad leverans: 01-12-2026
Insats E 139/1 för optimal laddning av provrör upp till 12 x 200 mm
  • Lämplig för provrör
  • maskvidden är 9 x 9 mm
  • inklusive lock A 13
  • uppdelad i 6 ytor
  • För användning i underkorg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Insert, Quarter
Modell E 139/1
För användning med (utrustning) Nedre korgar
Djup (metriskt) 320 mm
Höjd (metrisk) 223 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Kvantitet 1 vardera