Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 13111514 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13111514 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 13111514 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3808320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 SEK
    2412.65 SEK / Paket med 1
    Save 662.35 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Insats för optimal laddning av bredhalsade flaskor, etc
  • Utrustad med 26 små fjäderkrokar x 105 mm höjd
  • Avståndet mellan fjäderkrokarna är ca. 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sätt in, hälften
Modell E 106/1
För användning med (utrustning) Kolvar, graderad cylinder, flaskor, etc.,
Djup (metriskt) 410 mm
Höjd (metrisk) 116 mm
Bredd (metrisk) 195 mm
Kvantitet 1 vardera