Läs mer
Elma™ Sätt in lock
Produktkod. 17891357
Change view
Modell:
100/120
150/180/300
180
30/40
60
80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17891357 150/180/300
17881357 30/40
17831297 60
17861297 80
17811367 100/120
17831347 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17891357 Leverantör Elma™ Leverantörsnummer 1110260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    728.00 SEK
    513.28 SEK / Paket med 1
    Save 214.72 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Insatslocket innehåller två gummiringar och är designat för att hänga upp rengöringsmuggar eller glas i städkorgen.
  • Elma ultraljudsenheter kan användas med eller utan kåpa
  • För effektivare drift, Elma erbjuder olika insatskåpor av robust och lättstädad rostfritt stål
  • Överdrag gör det möjligt att rengöra föremål gjorda av olika material samtidigt– men separat
  • Om de används på rätt sätt, alla Elma insatser hjälper till att förhindra skador på ultraljudstanken och förlänger därmed livslängden på ultraljudsrenaren
  • Tillåter rengöring med aggressiva vätskor
  • Förlänger enhetens livslängd
Specifikationer
Produkttyp Lock
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic Med, Elmasonic P, Elmasonic S, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT
Material Rostfritt stål
Modell 150/180/300