Läs mer
Elma™ Sätt in lock
Modell:
100/120
150/180/300
180
30/40
60
80
Beskrivning
- Elma ultraljudsenheter kan användas med eller utan kåpa
- För effektivare drift, Elma erbjuder olika insatskåpor av robust och lättstädad rostfritt stål
- Överdrag gör det möjligt att rengöra föremål gjorda av olika material samtidigt– men separat
- Om de används på rätt sätt, alla Elma insatser hjälper till att förhindra skador på ultraljudstanken och förlänger därmed livslängden på ultraljudsrenaren
- Tillåter rengöring med aggressiva vätskor
- Förlänger enhetens livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Lock |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic Med, Elmasonic P, Elmasonic S, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | 30/40 |