Läs mer
Miele Professional™ Sätt in E 109
Produktkod. 10466784 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10466784 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10466784 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3808360
Beräknad leverans: 20-11-2026
Sätt in E 109 för optimal belastning av bägare upp till 250 ml
  • Lämplig för 21 glasbägare upp till 250 ml
  • utrustad med 21 x 3 stag
  • För användning i övre och nedre korg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Insats, halvkorg
Modell E 109
Djup (metriskt) 460 mm
Höjd (metrisk) 155 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Kvantitet 1 vardera