Läs mer
Miele Professional™ Sätt in E 111
Produktkod. 13172270 Handla allt Miele Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13172270 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 13172270 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3808420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 SEK
    2606.60 SEK / Paket med 1
    Save 698.40 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Insats E 111 för optimal laddning av bägare från 600 till 1 000 ml
  • Lämplig för 8 glasbägare mellan 600 - 1000 ml
  • utrustad med 8 x 3 stag
  • För användning underkorg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sätt in, hälften
Modell E 111
För användning med (utrustning) 8 bägare, 600 till 1000 ml
Djup (metriskt) 460 mm
Höjd (metrisk) 205 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Kvantitet 1 vardera