Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Sätt i filter
Placera Insert Filter inuti den kalla ljuskällan för att jämnt belysa hela fiberbunten. Kan användas med all standard fiberoptik för respektive ljuskälla.
Brand:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 258305
 View more versions of this product
Product Code. 11840963
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 SEK
    465.29 SEK / Paket med 5
    Spara 44.71 SEK
    8% Off
Only null left
Beräknad leverans: 15-12-2025
Description
  • Filterbyte är extremt enkelt med filterreglaget.
  • Alla SCHOTT-insatsfilter är färginterferensfilter med hårda oxidskikt.
  • Tål de extrema temperaturerna i brännpunkten för halogenreflektorlampan eller LED-modulen.
  • Dagsljusfilter är endast för användning med en halogenljuskälla.
  • Halogen Insert Filter reducerar färgtemperaturen från kallvitt till varmgult.
  • Diameter: 28 mm
Specifications
Specifications
Filtrera
1,1 tum
Stereomikroskopi belysning
Gult
28 mm
Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Filmer
  • When-to-use-color-filters-diffusors-and-polarizer-sets-video_ENG
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      When-to-use-color-filters-diffusors-and-polarizer-sets-video_ENG
    SDS
    Documents
    Documents
    Product Certifications
    Promotions
    Promotions
    Product Content Correction
    Product Title
    SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Sätt i filter > Sätt i filter; Färg: Gul