Läs mer
Fisherbrand™ Insats för Maxi-boxar
Produktkod. 10315311 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Rörstorlek:
8 x 1,5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rörstorlek unitSize
10315311 15 x 15 ml Varje
12327167 8 x 20 ml Varje
12347167 8 x 1,5 ml Varje
12357167 15 x 5 ml Varje
12367167 8 x 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10315311
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Designad för att rymma upp till tre midibox-insatser, samt extra insatser för högre typer av rör. Finns för antingen beta- eller gammastrålningsskydd
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom levereras vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock
  • Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (utrustning) För Maxi Boxar
Höjd (metrisk) 40mm
Produkttyp Infoga
Rörstorlek 15 x 15 ml
Bredd (metrisk) 160mm