Läs mer
Fisherbrand™ Insats för Maxi-boxar
Produktkod. 12357167 Handla allt Fisherbrand Produkter
Rörstorlek:
8 x 1.5mL
15 x 5mL
8 x 20mL
8 x 50mL
15 x 15mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12357167
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Insatser för Maxi Boxar
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom levereras vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock
  • Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (utrustning) För Maxi Boxar
Höjd (metrisk) 40mm
Produkttyp Infoga
Rörstorlek 15 x 5mL
Bredd (metrisk) 160mm