Läs mer
Descrizione
- Insatser för Maxi Boxar
- Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
- Dessutom levereras vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock
- Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
- Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
- Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifica
Specifica
| För användning med (utrustning) | För Maxi Boxar |
| Höjd (metrisk) | 40mm |
| Produkttyp | Infoga |
| Rörstorlek | 8 x 50 ml |
| Bredd (metrisk) | 160mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?