Läs mer
Fisherbrand™ Insats för Maxi-boxar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Rörstorlek:
8 x 1,5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för att rymma upp till tre midibox-insatser, samt extra insatser för högre typer av rör. Finns för antingen beta- eller gammastrålningsskydd
- Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
- Dessutom levereras vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock
- Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
- Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
- Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För Maxi Boxar |
| Höjd (metrisk) | 40mm |
| Produkttyp | Infoga |
| Rörstorlek | 15 x 15 ml |
| Bredd (metrisk) | 160mm |