Läs mer
Fisherbrand™ Insats för midiboxar
Produktkod. 12387167 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Rörstorlek:
16 x 1,5/16 x 0,5 ml
32 x 1,5 ml
32 x 2 ml
40 x 0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rörstorlek unitSize
12387167 16 x 1,5/16 x 0,5 ml Varje
12397157 32 x 1,5 ml Varje
12317167 32 x 2 ml Varje
12377157 40 x 0,5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12387167
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Mikrocentrifugrör beta för FB58447/FB58448
  • 16 x 1,5 ml och 16 x 0,5 ml rör 160 x 80 x 40 mm
  • Olika insatser för att passa in i Midi-lådor
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (utrustning) För Maxi Boxar
Höjd (metrisk) 40mm
Produkttyp Infoga
Rörstorlek 16 x 1,5/16 x 0,5 ml
Bredd (metrisk) 160mm