Läs mer
Fisherbrand™ Insats för midiboxar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Rörstorlek:
16 x 1.5/16 x 0.5mL
32 x 1.5mL
32 x 2mL
40 x 0.5mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikrocentrifugrör beta för FB58447/FB58448
- 16 x 1,5 ml och 16 x 0,5 ml rör 160 x 80 x 40 mm
- Olika insatser för att passa in i Midi-lådor
- Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
- Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
- Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
- Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För Maxi Boxar |
| Höjd (metrisk) | 40mm |
| Produkttyp | Infoga |
| Rörstorlek | 16 x 1.5/16 x 0.5mL |
| Bredd (metrisk) | 160mm |