Läs mer
Pyrex™ Slanginsats för GL14 Skruvlock
Produktkod. 15153937
För användning med:
GL14 skruvkork med slangutlopp, 1,6 mm ID
GL14 skruvkork med slangutlopp, 3,0 mm ID
GL14 skruvkork med slangutlopp, 3,2 mm ID
GL14 skruvkork med slangutlopp, 6,0 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15153937
Brand: Pyrex™ 4539/06
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj ett skruvlock med två eller tre portar och lägg sedan till slangadaptrar och insatser för att fästa slangen. Pyrex™ Slanginsats för GL14 skruvlock ger ett sätt att överföra vätskor i ett slutet, sterilt system.
  • För användning med Pyrex™ GL45 medialab-flaskor
  • Underlättar överföringen av vätskor i ett slutet sterilt system
  • Autoklaverbar och tål diskmaskin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med GL14 skruvkork med slangutlopp, 3,2 mm ID
Max. Driftstemperatur (metrisk) 140 °C
Produkttyp Slanginsats