Läs mer
Pyrex™ Slanginsats för GL14 Skruvlock
För användning med:
GL14 skruvkork med slangutlopp, 1,6 mm ID
GL14 skruvkork med slangutlopp, 3,0 mm ID
GL14 skruvkork med slangutlopp, 3,2 mm ID
GL14 skruvkork med slangutlopp, 6,0 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Pyrex™ GL45 medialab-flaskor
- Underlättar överföringen av vätskor i ett slutet sterilt system
- Autoklaverbar och tål diskmaskin
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | GL14 skruvkork med slangutlopp, 6,0 mm ID |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 140 °C |
| Produkttyp | Slanginsats |