Läs mer
Cytiva Sätt i Släpp
Produktkod. 17154721
Change view
Volym (metrisk):
20 till 60 ml (prov)
Produktkod. Volym (metrisk)
17154721 20 till 60 ml (prov)
1 options
Produktkod. 17154721 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer FD003X65
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Insert release för användning med proteinrening och sterilfiltreringsarbetsflöden.
  • Använder proprietära högpresterande filtermembran i flera lager
  • Plattor erbjuder tidsbesparingar starka prestandakrav och strömlinjeformade arbetsflödesförbättringar
  • Varje tallrik levereras med en V-formad bottenuppsamlingsplatta och lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EFA: 15,2 cm 2
För användning med (utrustning) Jumbosep Centrifugalanordning
Material (membran) PES
Sterilitet Icke-steril
Material för hölje Polypropen
Kvantitet 24/Pk.
Volym (metrisk) 20 till 60 ml (prov)