Läs mer
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Multi
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0 ml
0,5 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Passa exakt
- Kan enkelt bytas ut
- Rostfritt stål AISI 316L
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Infoga |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0 ml |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| För användning med (applikation) | Novartos Multi |