Läs mer
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Multi
Produktkod. 15316287 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0 ml
0,5 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15316287
Brand: Buerkle™ 53580015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
V4A-insatserna i rostfritt stål för Buerkle™ Novartos Multi passar exakt och kan enkelt bytas ut. Insatser finns i volymer från 0 till 2,0 ml.
  • Passa exakt
  • Kan enkelt bytas ut
  • Rostfritt stål AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Infoga
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Insatser
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Silver
Certifikat och efterlevnad FDA
För användning med (applikation) Livsmedel
För användning med (utrustning) Novartos Multi