Description
- Passa exakt
- Kan enkelt bytas ut
- Rostfritt stål AISI 316L
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Infoga |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Insatser |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Silver |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| För användning med (utrustning) | Novartos Multi |