Läs mer
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Multi
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0 ml
0,5 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Passa exakt
- Kan enkelt bytas ut
- Rostfritt stål AISI 316L
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Infoga |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0 ml |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| För användning med (applikation) | Novartos Multi |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion