missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
INSIG-1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-55244MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
INSIG-1 Polyclonal antibody specifically detects INSIG-1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| INSIG-1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| CL6, CL-6, INSIG-1, INSIG-1 membrane protein, insulin induced gene 1, insulin-induced gene 1 protein, MGC1405 | |
| A synthetic peptide representing an internal region of the human INSIG-1 protein (between residues 1-100) according to Swiss-Prot# O15503. | |
| 0.1 mL | |
| Cholesterol Metabolism, ER Markers, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| 3638 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering