Läs mer
Thermo Scientific™ INSIGHT ™2 Programvara
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Nå konsekventa svar med oöverträffad hastighet. Från enkla mätningar till de mest sofistikerade forskningsstudierna, Thermo Scientific™ INSIGHT ™2 Software förbättrar kapaciteten hos din UV-Vis spektrofotometer. Utrustad med kraftfulla analysverktyg för att tolka information omedelbart, låter INSIGHT 2-programvaran dig bygga anpassade QA/QC-procedurer för att eliminera kostsamma manuella operationer och öka din laboratorieproduktivitet. Lägg till Security Suite Software till INSIGHT2 Software för att hjälpa ditt laboratorium att uppnå överensstämmelse med FDA 21 CFR Part 11-föreskrifter för användaråtkomstkontroll och digitala signaturer.
Strömlinjeformad QA/QC-analys:
- Automatiska resultatberäkningsalternativ eliminerar manuella beräkningar och minskar användarfel.
- Detaljerade grafiska visningar av kalibreringskurvor och provkörningsdiagram ger snabba visuella kontroller av systemets lämplighet och datatrender.
- Kontrollgränser och automatisk tolkning av godkänd/underkänd ger omedelbara resultat.
- Scanning Quant inkluderar möjligheten att utföra flera beräkningar och extrahera parametrar för att skapa en komplett analytisk bild, vilket förbättrar metodutvecklingsupplevelsen.
Förenklade forskningsapplikationer:
- Mångfald av datainsamlingsalternativ och grafiska funktioner.
- Förprogrammerad toppanalys och praktiska spektralbearbetningsverktyg hjälper till med providentifiering och kvantifiering för skanningsmätningar.
- Flerstegs kurvanpassning och på varandra följande reaktionslägen ger omfattande dataanpassningsalternativ för kinetikexperiment.
- Sofistikerade matematiska analysfunktioner, inklusive derivator och utjämning tillåter anpassad datavisning.
- Funktionen Sammanfoga arbetsböcker möjliggör snabb och bekväm jämförelse av data från flera experiment.
Integrerade tillbehör:
- Automatiserade tillbehör ger fullständig kontroll för överlägsen prestanda med avancerade provhanteringskrav.
- Kalibrerings- och inriktningsverktyg säkerställer att tillbehören fungerar optimalt.
- Tillbehör för temperaturkontroll som stöds kontrollerar och övervakar reaktionstemperaturen i åtta positioner.
- Programmerbar sipper, cellväxlare eller autosampler-tillbehör utför aktiviteter med hög genomströmning med lätthet.
- Handsfree-prestandaverifiering och tillbehörskalibreringsmoduler är designade för SMART Sipper eller linjär 8-cellsväxlare tillbehör.
Valfri INSIGHT med säkerhet:
För att säkerställa säkerheten och integriteten för dina data och för att hjälpa ditt labb att följa 21 CFR Part 11 eller andra bestämmelser, välj INSIGHT 2 Software with Security som parar INSIGHT-programvara med Thermo Scientific Programvara för Security Suite.
Security Suite är ett omfattande datasäkerhetsverktyg som låter dig utföra följande uppgifter:
- Begränsa och kontrollera åtkomst till funktioner och verktyg i INSIGHT-programvaran och andra instrumentapplikationer.
- Ställ in och hantera säkerhetspolicyer för att säkerställa korrekt datahantering.
- Anpassa och tillämpa digitala signaturer för att skapa ansvar.
- Logga och visa säkerhetshändelser.
Programvaran Security Suite kan användas för att hantera ett enda system eller för att hantera flera instrument distribuerade på ett nätverk. Efter installationen tar det bara några ögonblick att konfigurera INSIGHT-applikationer för säkerhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | INSIGHT2-programvara med säkerhetssvit |
| För användning med (utrustning) | Evolution 200 och 350 spektrofotometrar |
| Inkluderar | Thermo Scientific Programvara för Security Suite |