Läs mer
Abeba™ Inläggssulor 3551
Produktkod. 15690118
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15690118 44
15600118 35
15610118 36
15620118 37
15630118 38
15640118 39
15650118 40
15660118 41
15670118 42
15680118 43
15600128 45
15610128 46
15620128 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15690118 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 3551/44
Beräknad leverans: 24-11-2026
Utbytbar innersula för skor med luftkuddesula är ESD-avledande och antistatisk.
  • Grå
  • Antistatisk
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Utbytbar innersula för skor med luftkuddesula
Specifikationer
Färg Grå
Storlek 44
Stil 3551