Läs mer
Abeba™ Inläggssulor 3553
Produktkod. 15690128
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15690128 42
15630128 36
15640128 37
15650128 38
15660128 39
15670128 40
15680128 41
15600138 43
15610138 44
15620138 45
15630138 46
15640138 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15690128 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 3553/42
Beräknad leverans: 18-11-2026
ESD-avledande innersulor inkluderar antibakteriella och svampdödande egenskaper på grund av aktivt kol.
  • Andningsbar textil
  • Blått
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Areal tryckabsorption, klimatisering, bekväm
  • Fördel för leder, muskulatur, ligament och ryggrad
Specifikationer
Färg Blått
Material Textil
Storlek 42
Stil 3553