Läs mer
Abeba™ Inläggssulor 3567
Produktkod. 15680208
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15680208 36
15690208 37
15600218 38
15610218 39
15620218 40
15630218 41
15640218 42
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15680208 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 3567/36
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ESD-avledande och antistatisk innersula är platt, slät och antistatisk.
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Platt, slät
  • Footbed Reflexor
Specifikationer
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 36
Stil 3567