Learn More
S Murray and Co™ Inspektionsspegel
Product Code. 12750926
Change view
Click to view available options
Längd (metrisk):
220 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Längd (metrisk) Unit Size
12750926 220 mm Varje
1 options
Product Code. 12750926 Supplier S Murray and Co™ Supplier No. Y123/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.25 SEK
    40.97 SEK / Paket med 1
    Save 9.28 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använd denna spegel för en mängd olika dentala tillämpningar. S Murray™ Inspektionsspeglar är helt garanterade vid normal användning och är föremål för strikta kvalitetsinspektionsprocedurer.
  • Längd: 220mm
  • Metallhölje
Specifications
Produkttyp Inspektionsspegel
Längd (metrisk) 220 mm
Antal per förpackning 1 st.