Läs mer
Micronova™ Inspektionsspegel med bottenplatta i plast
Produktkod. 15712819 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål, Polypropen
Produktkod. Material
15712819 Rostfritt stål, Polypropen
1 options
Produktkod. 15712819 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDIST66P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.44 SEK
    3498.93 SEK / Paket med 1
    Save 246.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
En elektropolerad spegel i rostfritt stål med vridled och handtagsanslutning för inspektion av svåråtkomliga områden.
  • En högpolerad spegel i rostfritt stål för inspektion av svåråtkomliga områden
  • Har en vridbar anslutning som gör att den kan fästas på fasta handtag och förlängningshandtag
  • Detta gör att operatören kan köra enheten bakom utrustning och fixturer för att säkerställa att alla ytor har rengjorts ordentligt
  • Den valfria ficklampan är idealisk för användning i tankar och andra applikationer med svagt ljus
  • QD-versioner ansluts till SSU-seriens handtag i rostfritt stål
  • Certifikat
    Intyg om överensstämmelse
    Specifikationer
    Produkttyp Snap-on inspektionsspegel
    Sterilitet Icke-steril
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Färgkodad Nej
    Material Rostfritt stål, Polypropen