Läs mer
General Tools Rund inspektionsspegel av glas
Produktkod. 11729849 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11729849 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11729849 Leverantör General Tools Leverantörsnummer 0991400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.17 SEK
    173.70 SEK / Paket med 1
    Save 62.47 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Se och hämta föremål i svåråtkomliga områden med denna runda inspektionsspegel av glas.
  • Teleskopiska skaft ger utökad räckvidd.
  • Justerbar spegel.
  • Dessa inspektionsverktyg erbjuder teleskopiska skaft som tillåter utökad räckvidd till otillgängliga utrymmen.
  • Speglar anpassas till valfri vinkel för visuell undersökning i problemområden.
  • Magneter, speglar 09914-00 och 09914-04 och inspektionssats har en kraftig fickklämma.
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Material Glas
Diameter (metrisk) 31.75 mm
Diameter (engelska) 1,25 tum.
För användning med (applikation) Används för visuell undersökning i problemområden
Produkttyp Inspektionsspegel
Form Rund