Learn More
R&D Systems™ INSTA-Blot Multi-species Brain,Testis and Ovary
Codice prodotto. 18104495 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 Membrane
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18104495 1 Membrane Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18104495 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230115
 Restricted Item
Beräknad leverans: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. PVDF membrane containing denatured protein from cells or tissue lysates
  • Screening proteins from various human cell lines
  • Contains 11 human cell line lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Recommended Storage
Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Application) Screening proteins from various human, mouse and rat tissues
Quantity 1 Membrane
Material PVDF
Product Line Novus
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.