Läs mer
NORDIC SERVICE GROUP™ Installation IQ/OQ på Memmert Kammare
Produktkod. 30020739
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
NORDIC SERVICE GROUP™ Memmert Chambers Installation IQ/OQ
Produktkod. 30020739
Brand: NORDIC SERVICE GROUP™ MEMSEIQOQ2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Installation och driftkvalifikation (IQ/OQ) på Memmert Kammare med stöd av Nordic Service Group .
IQ (installationskvalifikation):
Denna kvalifikation säkerställer att -testobjektet-apparaten inspekteras med avseende på fullständig leverans och driftberedskap. Den dokumenterar också alla väsentliga specifikationer och parametrar som anges av tillverkaren, verifierar överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och identifierar de personer som är instruerade i apparatens grundläggande funktioner och drift.
OQ (operativ kvalifikation):
Denna kvalifikation verifierar och testar funktions- och produktionsberedskapen hos -testobjekt- apparaten.
Testning på plats inkluderar:
  • Alla kvalitets- eller processrelevanta larm- och kopplingsfunktioner.
  • Alla kvalitets- eller processrelevanta kontrollfunktioner.
  • Temperaturfördelning och mätning av luftfuktighet, CO 2 , O 2 , tryck och belysningsstyrka (beroende på enhetstyp och utrustning).
De nödvändiga börvärdesinställningarna (parametrarna) för testet måste konfigureras enligt beskrivningen i respektive bruksanvisning.
Obs: Instrumentet måste vara på sin avsedda plats. Att flytta arbete utöver vad en person kan göra kommer att medföra extra kostnader.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Memmert Kammare
Produkttyp IQ/OQ-valideringstjänst