Läs mer
Megro™ Instant Cold Compress, 15 x 25 cm
Produktkod. 15935330
Change view
Mått (L x B):
15 x 25 cm
Produktkod. Mått (L x B)
15935330 15 x 25 cm
1 options
Produktkod. 15935330 Leverantör Megro™ Leverantörsnummer MEG 600050
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Exceptionellt användbar för brännskador, blåmärken, lokal smärtdödande, stukningar, svullnad, kramper, dragna muskler, tandvärk och mer.
  • Endast för extern användning
  • Undvik direkt hudkontakt – slå in kompressen i en tunn trasa
  • Förvara inte vid temperaturer under 0 °C eller över 45 °C
  • Tryck på påsen på det drabbade området och få den inre påsen att spricka, skaka sedan kraftigt så att innehållet blandas
  • Endast engångsbruk
Specifikationer
Produkttyp Kall kompress
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Smärtlindring av brännskador, blåmärken med mera
Mått (L x B) 15 x 25 cm