Läs mer
Invitrogen™ InstantOne ELISA Celllysbuffert (5X)
Produktkod. 15522567
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15522567 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15522567 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IOCLB1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinera med Enhancer Solution (kat. IOES1) för att göra 5x Cell Lysis Mix som används i InstantOne fosfo ELISA kit. 5x Cell Lysis Buffer innehåller en kombination av rengöringsmedel, fosfatashämmare, salter och buffertar. Cell Lysis Mix kan appliceras på många celler och vävnader.
  • 5x Cell Lysis Mix används för att lysera celler i närvaro av odlingsmedium och används vanligtvis för att lysera icke-vidhäftande celler
  • Späd 5x Cell Lysis Mix 5 gånger med vatten för att göra en 1x Cell Lysis Mix
  • 1x Mix används för att lysera celler efter avlägsnande av odlingsmedium, och används vanligtvis för att lysera vidhäftande celler eller icke-vidhäftande celler som har skördats genom centrifugering
  • Lysis Mix ska användas som spädningsmedel för eventuell spädning av cellulära lysat som krävs
  • Att komplettera Cell Lysis Mix med extra komponenter (t.ex. proteashämmare, kelatbildare, rengöringsmedel) bör testas från fall till fall för kompatibilitet med InstantOne ELISA analyser
  • Ingår i InstantOne ELISA kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Analys/lysbuffert
Kvantitet 100 ml
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA