Läs mer
Instrumentkalibreringsstandard 1 För ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15618245 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15618245 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15618245
Brand: SPEX Certiprep CLCAL1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag20 μg/ml
Al20 μg/ml
Som20 μg/ml
Ba20 μg/ml
Vara20 μg/ml
Cd20 μg/ml
Co20 μg/ml
Cr20 μg/ml
Cu20 μg/ml
Mn20 μg/ml
Mo20 μg/ml
Ni20 μg/ml
Pb20 μg/ml
Sb20 μg/ml
Se20 μg/ml
Th20 μg/ml
Tl20 μg/ml
U20 μg/ml
V20 μg/ml
Zn20 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Instrument Calibration Standard 1
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7697-37-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3/tr Tart. Acid
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:48107
Kvalitet ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Each component at 20μg/mL in 2% HNO3/tr. Tartaric Acid:, Aluminum, Antimony, Arsenic, Barium, Beryllium, Cadmium, Chromium, Cobalt, Copper, Lead, Manganese, Molybdenum, Nickel, Selenium, Silver, Thallium, Thorium, Uranium, Vanadium, Zinc
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • instrument calibration standard 1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitic acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning