Läs mer
Instrumentkalibreringsstandard 2 för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15628245 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15628245 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15628245 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLCAL2
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag100 μg/ml
Al100 μg/ml
Som100 μg/ml
Ba100 μg/ml
Vara100 μg/ml
Ca100 μg/ml
Cd100 μg/ml
Co100 μg/ml
Cr100 μg/ml
Cu100 μg/ml
Fe100 μg/ml
K100 μg/ml
Mg100 μg/ml
Mn100 μg/ml
Mo100 μg/ml
Na100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Pb100 μg/ml
Sb100 μg/ml
Se100 μg/ml
Sn100 μg/ml
Sr100 μg/ml
Ti100 μg/ml
Tl100 μg/ml
V100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Instrument Calibration Standard 2
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ ICP/ICP-MS Standard
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Kvantitet 125 ml
Kvalitet ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Each component at 100μg/mL in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:, Aluminum, Antimony, Arsenic, Barium, Beryllium, Cadmium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Potassium, Selenium, Silver, Sodium, Strontium, Thallium, Tin, Titanium, Vanadium, Zinc
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • instrument calibration standard 2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitic acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning