Läs mer
Instrumentkalibreringsstandard 3 för CLP, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11465958 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465958 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 11465958 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ICAL3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 SEK
    2476.32 SEK / 125ml
    Save 268.68 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Al2000 μg/ml
Ba2000 μg/ml
Fe1000 μg/ml
Co500 μg/ml
V500 μg/ml
Cu250 μg/ml
Vara50 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Instrument Calibration Standard 3
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris 5 % HNO3
Kvantitet 125 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3:
Al    •2000μg/mL
Ba    •2000μg/mL
Be    •50μg/mL
Co    •500μg/mL
Cu    •250μg/mL
Fe    •1000μg/mL
V    •500μg/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Instrument Calibration Standard 3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning