Läs mer
Instrumentkalibreringsstandard 6 för CLP, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10661003 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 10661003
Brand: SPEX Certiprep PLHG21Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Hg100 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS Min % 0.01, 5.0, 94.99
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.01, 5.0, 94.99
Molekylformel Hg
MDL-nummer MFCD00011035
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Hg]
IUPAC-namn kvicksilver
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning