Läs mer
Thermo Scientific Instrument för företag
Produktkod. 31906282 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Operativsystem:
Windows 11
Produktkod. Operativsystem
31906282 Windows 11
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31906282 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 7200.1000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Enterprise Instrument-licensen möjliggör full kontroll och dataförvärv av ett Thermo Scientific instrument under Chromeleon CDS (vilken version 7.x som helst).
Innehåller:
  • Instrumentstyrning
  • Spektrallicens för 3D-dataupptagning av diodarray-UV- och enhetsupplösta MS-spektra
  • Fraktionssamling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Typ Kromatografiprogramvara
För användning med (utrustning) LC-, IC- och GC-instrument och tillbehör
Certifikat och efterlevnad 21 CFR
Produktlinje Chromeleon 7
Operativsystem Windows 11
Kvantitet 1 st.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.