Läs mer
Buerkle™ Instrumentserver
Produktkod. 10030521 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Bredd (metrisk):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Mått (L x B x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10030521
Brand: Buerkle™ 42303043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar. Buerkle™ Instrumentservrar är gjorda av robust melaminharts och är autoklaverbara vid 121 C °i 20 minuter.
Servrar för olika användningsområden - varhelst det finns behov av ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar.
  • Melamin, vit
  • Autoklaverbar upp till max. 121 °C 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 428 x 288 x 17 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 17 mm
Längd (metrisk) 428 mm
Material Melamin
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 288 mm
För användning med För ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar
Längd (engelska) 16,85 tum.
Höjd (engelska) 0,66 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 11,33 tum