Läs mer
Buerkle™ Instrumentserver
Produktkod. 10564954 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Bredd (metrisk):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Mått (L x B x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10564954 190 mm 150 mm 190 x 150 x 17 mm Varje
10700593 240 mm 180 mm 240 x 180 x 17 mm Varje
11941661 268 mm 208 mm 268 x 208 x 17 mm Varje
10224591 355 mm 240 mm 355 x 240 x 17 mm Varje
10030521 428 mm 288 mm 428 x 288 x 17 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10564954 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 42303019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 SEK
    91.81 SEK / Paket med 1
    Save 47.19 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar. Buerkle™ Instrumentservrar är gjorda av robust melaminharts och är autoklaverbara vid 121 C °i 20 minuter.
Servrar för olika användningsområden - varhelst det finns behov av ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar.
  • Melamin, vit
  • Autoklaverbar upp till max. 121 °C 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 190 x 150 x 17 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 17 mm
Längd (metrisk) 190 mm
Material Melamin
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 150 mm
För användning med För ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar
Längd (engelska) 7,48 tum.
Höjd (engelska) 0,66 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 5,9 tum