Läs mer
Buerkle™ Instrumentserver
Product Code. 11941661 Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Bredd (metrisk):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Mått (L x B x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 11941661
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 42303027
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ger ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar. Buerkle™ Instrumentservrar är gjorda av robust melaminharts och är autoklaverbara vid 121 C °i 20 minuter.
Servrar för olika användningsområden - varhelst det finns behov av ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar.
  • Melamin, vit
  • Autoklaverbar upp till max. 121 °C 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mått (L x B x H) 268 x 208 x 17 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 17 mm
Längd (metrisk) 268 mm
Material Melamin
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 208 mm
För användning med För ren förvaring av instrument, utrustning, varor och precisionsdelar
Längd (engelska) 10,55 tum.
Höjd (engelska) 0,66 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 8,18 tum.