Läs mer
Buerkle™ Instrumentbricka
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
700 ml
1000 ml
1800 ml
2300 ml
5500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Melamin
- Vit bricka utan lock
- Autoklaveringsbar
- Lock finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5500 ml |
| Mått (L x B x H) | 350 x 250 x 100 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Material | Melamin |
| Typ | Instrumentbricka |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| För användning med | För användning i laboratorier, sjukhus, livsmedelsindustrier och områden där ren förvaring av föremål behövs |
| Längd (engelska) | 13,77 tum. |
| Visa mer |