Läs mer
Buerkle™ Instrumentbricka
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
700 ml
1000 ml
1800 ml
2300 ml
5500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Melamin
- Vit bricka utan lock
- Autoklaveringsbar
- Lock finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1800 ml |
| Mått (L x B x H) | 290 x 160 x 60 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Material | Melamin |
| Typ | Instrumentbricka |
| För användning med | För användning i laboratorier, sjukhus, livsmedelsindustrier och områden där ren förvaring av föremål behövs |
| Längd (engelska) | 11,4 tum |
| Höjd (engelska) | 2,36 tum |
| Bredd (engelska) | 6,3 tum |
| Visa mer |