Beskrivning
- Melamin
- Vit bricka utan lock
- Autoklaveringsbar
- Lock finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Mått (L x B x H) | 211 x 112.5 x 35 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Längd (metrisk) | 211 mm |
| Material | Melamin |
| Typ | Instrumentbricka |
| Bredd (metrisk) | 112.5 mm |
| För användning med | För användning i laboratorier, sjukhus, livsmedelsindustrier och områden där ren förvaring av föremål behövs |
| Längd (engelska) | 8,26 tum. |
| Visa mer |