Läs mer
Buerkle™ Instrumentbricka
Produktkod. p-8002284 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
700 ml
1000 ml
1800 ml
2300 ml
5500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10640072
Brand: Buerkle™ 42302050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumentbrickor— idealisk för olika användningsområden i laboratorier, sjukhus, apotek, livsmedels- och dryckesindustrin
  • Melamin
  • Vit bricka utan lock
  • Autoklaveringsbar
  • Lock finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Mått (L x B x H) 210 x 110 x 35 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (metrisk) 210 mm
Material Melamin
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 110 mm
För användning med För användning i laboratorier, sjukhus, livsmedelsindustrier och områden där ren förvaring av föremål behövs
Längd (engelska) 8,26 tum.
Höjd (engelska) 1,37 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 4,33 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras