Läs mer
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Monitorprenumeration för 24/7 Laboratory Remote Monitoring (ingen gateway))
InstrumentConnect Monitorprenumerationer ger tillgång till InstrumentConnect stationär eller mobil applikation för 24/7 fjärrövervakning av laboratorieutrustning. Kräver Connect Edge-gateway(ar) och adapter(ar).
Brand: Thermo Scientific™ EDGM15D5Y
Beskrivning
InstrumentConnect är ett agnostiskt, professionellt 24/7-fjärrövervakningssystem för laboratorieutrustning och enheter som är utformat för att skydda och hantera viktiga produkter och prover. Detta system har anpassningsbara parametrar, live-larm, aviseringar och kostnadseffektiv Connect Edge-hårdvara som kan samla in data från 10 eller fler instrument. InstrumentConnect Monitorprenumerationer ger åtkomst till molnövervakning på distans via stationära eller mobila applikationer. Prenumerationer kan köpas a-la-carte eller som en del av ett gateway + prenumerationspaket för större besparingar. Ett abonnemang per enhet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect är ett professionellt fjärrövervakningssystem för övervakning av laboratorieutrustning och andra enheter för att skydda prover och öka effektiviteten i förvaltningen av tillgångar. De InstrumentConnect Systemet använder Connect Edge-adaptrar och gateways för att skicka data till InstrumentConnect moln eller till ditt eget premissbaserade system (LIMS , BMS, SCADA) med hjälp av OPC-UA™ protokoll. Connect Edge-hårdvaran är kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific märken och modeller för laboratorieutrustning.
Thermo Fisher Scientific Utrustning telemetri
- För kylförvaringsutrustning, InstrumentConnect samlar in omgivnings- och skåptemperaturdata som registrerats av motståndstemperaturdetektorer (RTD) inbyggda i enheten; fjärrövervakningssystemet rapporterar också larm och händelser, såväl som andra systembaserade diagnostiska datapunkter till InstrumentConnect ansökan.
- För CO2-inkubatorer och miljökammare, InstrumentConnect samlar in kammartemperaturer, gasnivåer, larm och varningar som tas emot via inkubatorn och miljökammarens datautgång.
Systemhårdvara
- Enhetsadapter-adaptrar i palmstorlek samlar in och överför data från labbutrustning/enheter till gateways med hjälp av Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
- Connect Edge Gateway - Tar emot data från enhetsadaptrar att skicka till InstrumentConnect (moln) eller kundlokalsystem/moln via OPC-UA använder Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
Systemprogramvara
Välj bland dessa tillgängliga InstrumentConnect paket.
InstrumentConnect Monitor (moln):
- Övervaka ombord telemetridata och händelser**
- Anpassade larminställningar
- Se live enhetsstatus 24/7 via mobil- och molnappen
- Trygghet med branschledande säkerhetsprotokoll
- 25GB ingår datalagring för dokument
- Obegränsad enhets telemetrilagring
- Aviseringar via mobilapplikation, e-post och skrivbordsapplikation
InstrumentConnect Integrera (OPC-UA till Cloud eller Prem):
- Använd Connect Edge-systemet för att samla in och överföra data till ditt lokala system eller moln med Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveras som en OPC server för 10 eller fler enheter.
Nätverk
Du kan ansluta 10 enhetsadaptrar till varje Connect Edge-gateway. Gateways kan ta emot fler än 10 enheter, men detta bestäms genom att granska CPU-användningen efter att du har nått denna initiala kvantitet efter den första installationen. Att bestämma vilken topologi som är tillämplig på din inställning avgör antalet gateways du behöver.
Connect Edge-systemet har 3 huvudtopologier
- Direct Wi-Fi-enhetsadaptrar är konfigurerade för att överföra data direkt till din Connect Edge-gateway (max 10 per gateway). Dina enhetsadaptrar måste vara i närheten (50-150 fot) till gatewayen.
- Adaptrar för singel/dubbel nätverksenhet är konfigurerade för att ansluta till ditt lokala nätverk via Ethernet eller Wi-Fi och överföra data till Connect Edge-gatewayen, också på samma nätverk. Denna topologi är idealisk om enheter som ska övervakas inte är i närheten av varandra eller en gateway.
Bygg ditt system
- Bestäm typ (endast Ethernet/WiFi+Ethernet) och antal gateway(ar) som behövs baserat på nätverkstopologipreferenser. Konfigurationsplaneringsguiden kan användas som referens vid behov.
- Välj en kompatibel adapter för din labbutrustning
- Köp en InstrumentConnect Övervaka eller integrera prenumeration för varje enhet
- Bestäm om självinstallation eller professionell installation önskas (om tillgängligt)
Systemhårdvara och mjukvara finns att köpa i paket eller à la carte. En inbyggd gateway-rabatt ingår i alla paket. Ytterligare besparingar med 3- och 5-årspaket.
Installation
Kund (själv)installation
Installationstjänster säljs separat om så önskas (USA, Europa, Storbritannien, fråga med specialist för annan regional tillgänglighet).
Tillgänglighet
InstrumentConnect är tillgänglig i följande länder och konfigurationer. För den mest uppdaterade listan, fråga din specialist.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Puerto Rico
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-gateway och adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten
Specifikationer
Programvara och prenumerationstjänst | |
InstrumentConnect Övervaka prenumeration | |
Hold (Håll) | |
InstrumentConnect Fjärrövervakningssystem, laboratorieutrustning och enheter |
Hold (Håll) | |
15 Monitorabonnemang, 5 år | |
1 st | |
Anslut Edge, laboratorieutrustning och enheter |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.